Imprimer
Acide gallique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.42649.0025 8.42649.0250 8.42649.9999
8.42649.0025EA 33 EUR
8.42649.0025 8.42649.0250 8.42649.9999
Acide gallique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide gallique
Formule: C₇H₆O₅
Poids moléculaire: 170.12 g/mol
Point d'ébullition: 501
Point de fusion: 251…252 °C
Densité: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002510
Numéro CAS: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Indice Merck: 13,04366