Imprimer
Sodium salicylate
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Salicylate de sodium
MOLE57802768-1KGEA 482 EUR
MOLE57802768-1KG
Sodium salicylate
Sodium salicylate
Formule: HOC₆H₄COONa
Poids moléculaire: 160,10 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Densité: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002440
Numéro CAS: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Indice Merck: 12,08819