Imprimer
Sodium salicylate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A17056.0B A17056.30
A17056.0BEA 161 EUR
A17056.0B A17056.30
Sodium salicylate ≥99%
Sodium salicylate
Purity: 99% CAS No.: 54-21-7 Molecular Formula: C7H5NaO3 Formula Weight: 160.11 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3732792 Merck Reference: 14,8332 MDL No.: MFCD00002440
Formule: HOC₆H₄COONa
Point de fusion: >300 °C
Densité: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002440
Numéro CAS: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Indice Merck: 14,8332