Imprimer
Sodium salicylate 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
220980010 220982500 220980025 220980500
ACRO220980010EA 213 EUR
ACRO220980010 ACRO220982500 ACRO220980025 ACRO220980500
Sodium salicylate 99+%
Sodium salicylate
Formule: HOC₆H₄COONa
Point de fusion: 200 °C
Densité: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002440
Numéro CAS: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Indice Merck: 12,08819
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (on dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤600 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm