Imprimer
Acide 2,4,5-triméthoxybenzoïque ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A19324.09 A19324.18
A19324.09EA 33.6 EUR
A19324.09 A19324.18
Acide 2,4,5-triméthoxybenzoïque ≥99%
Acide 2,4,5-triméthoxybenzoïque
Purity: 99% CAS No.: 490-64-2 Molecular Formula: C10H12O5 Formula Weight: 212.20 Melting Point: 143-145° MDL No.: MFCD00002435
Formule: C₁₀H₁₂O₅
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 143…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002435
Numéro CAS: 490-64-2
EINECS: 207-715-9