Imprimer
Acide p-anisique, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 4-anisique, Acide 4-méthoxybenzoïque
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
42183-1G 42183-250MG
42183-1GEA 96.3 EUR
42183-1G 42183-250MG
Acide p-anisique, Supelco®
Acide p-anisique
Formule: C₈H₈O₃
Poids moléculaire: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 275
Point de fusion: 182…185 °C
Densité: ∼1.385 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002542
Numéro CAS: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Indice Merck: 13,00669
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e289da0dd5a08e80e8c1fd3a9044504dea46b827&vid=9b7bdd4267b55ea869bfb287897a74baf963fb9b&prid=web&clid=SAPDAM