Acide N-phénylanthranilique ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(Phenylamino)benzoic acid, Fenamic acid
Purity: 99%
CAS No.: 91-40-7
Molecular Formula: C13H11NO2
Formula Weight: 213.24
Melting Point: 185-188°
Beilstein Reference: 1456607
Merck Reference: 14,7273
MDL No.: MFCD00002421
Formule:
C₁₃H₁₁NO₂ Poids moléculaire: 213.24 g/mol Point d'ébullition: 375 Point de fusion: 185…188 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002421 Numéro CAS: 91-40-7 EINECS: 202-066-8 Indice Merck: 12,07427 |