Imprimer
Acide N-phénylanthranilique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Phenylamino)benzoic acid, Fenamic acid
163000100 163001000 163005000
ACRO163000100EA 31.8 EUR
ACRO163000100 ACRO163001000 ACRO163005000
Acide N-phénylanthranilique 98%
Acide N-phénylanthranilique
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 213.24 g/mol
Point d'ébullition: 375
Point de fusion: 182…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002421
Numéro CAS: 91-40-7
EINECS: 202-066-8
Indice Merck: 12,07427
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow-green to grey-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 187 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %