Imprimer
Acide 4-amino-m-anisique 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Amino-3-methoxybenzenecarboxylic acid
H28098.06 H28098.03
H28098.06EA 301 EUR
H28098.06 H28098.03
Acide 4-amino-m-anisique 95%
Acide 4-amino-m-anisique
Purity: 95% CAS No.: 2486-69-3 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 186-188° MDL No.: MFCD00016539
Formule: C₈H₉NO₃
Point de fusion: 186…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016539
Numéro CAS: 2486-69-3