Imprimer
Acide 4-amino-o-anisique 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Amino-2-methoxybenzenecarboxylic acid
H27419.06 H27419.14
H27419.06EA 31.2 EUR
H27419.06 H27419.14
Acide 4-amino-o-anisique 97%
Acide 4-amino-o-anisique
Purity: 97% CAS No.: 2486-80-8 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: ca 150° dec. MDL No.: MFCD00114479
Formule: C₈H₉NO₃
Point de fusion: ∼ 150 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00114479
Numéro CAS: 2486-80-8
EINECS: 219-632-5