Acide 5-méthoxyanthranilique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 6705-03-9
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Melting Point: 150-152°
Beilstein Reference: 777690
Formule:
C₈H₉NO₃ Point de fusion: 150…152 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016509 Numéro CAS: 6705-03-9 |