Téréphtalate de diméthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₁₀H₁₀O₄ Point d'ébullition: 288 °C (1013 hPa) Point de fusion: 139 °C Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 141 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008440 Numéro CAS: 120-61-6 EINECS: 204-411-8 Indice Merck: 12,09306 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.036 g/l (20 °C) |
Melting Point | 139 - 141 °C |
Molar Mass | 194.19 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Boiling Point | 282 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 154 °C (External MSDS) |
Explosion Limit | 0.8 - 11.8 %(V) |
Density | 1.35 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 520 °C DIN 51794 |