Imprimer
Téréphtalate de diméthyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Terephthalic acid dimethyl ester
180580010 180580025 180580250 180585000 180580000
ACRO180580010EA 84 EUR
ACRO180580010 ACRO180580025 ACRO180580250 ACRO180585000 180580000.
Téréphtalate de diméthyle 99%
Téréphtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Poids moléculaire: 194.19 g/mol
Point d'ébullition: 288
Point de fusion: 140…143 °C
Point éclair: 154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008440
Numéro CAS: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Indice Merck: 12,09306
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Flakes and/or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 143 °C
GC ≥98.5 %
Acid value ≤0.03 mg KOH/g