Imprimer
Phtalate de diméthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Diméthyle phtalate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00918.0100 8.00918.1000 8.00918.2500
8.00918.0100EA 27.1 EUR
8.00918.0100 8.00918.1000 8.00918.2500
Phtalate de diméthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Phtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Point d'ébullition: 283,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 1,192 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008425
Numéro CAS: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Indice Merck: 13,03281
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point 6 °C
Molar Mass 194.18 g/mol
Boiling Point 283 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.008 hPa (20 °C)
Flash Point 150 °C
Refractive Index 1.5137 (25 °C, 589 nm)
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 460 °C DIN 51794