Phtalate de diméthyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 131-11-3
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Flash Point: 146°(294°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.190
Refractive Index: 1.5150
Melting Point: ca 5°
Boiling Point: 283-284°
Beilstein Reference: 1911460
Merck Reference: 14,3255
MDL No.: MFCD00008425
Formule:
C₁₀H₁₀O₄ Point d'ébullition: 283…284 °C Point de fusion: ∼ 5 °C Densité: 1,190 Point éclair: 146 °C (294 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008425 Numéro CAS: 131-11-3 EINECS: 205-011-6 Indice Merck: 14,3255 |