Phtalate de diméthyle 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₀O₄ Point d'ébullition: 282 °C (760 mmHg) Point de fusion: 6 °C Densité: 1,19 g/cm³ Point éclair: 150 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008425 Numéro CAS: 131-11-3 EINECS: 205-011-6 Indice Merck: 13,03281 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5140 to 1.5160 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Sodium (Na) | ≤0.02 % |
Strontium (Sr) | ≤0.7 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Water soluble titr. base | ≤0.002 meq/g |
Insoluble matter | ≤0.015 % (in dilute HCl) |
Oxidizing substance (as NO3) | ≤0.005 % |