Imprimer
Diéthyle phtalate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A17529.0B A17529.0E A17529.30
A17529.0BEA 53.5 EUR
A17529.0B A17529.0E A17529.30
Diéthyle phtalate ≥99%
Diéthyle phtalate
Purity: 99% CAS No.: 84-66-2 Molecular Formula: C12H14O4 Formula Weight: 222.24 Flash Point: 160°(320°F) Refractive Index: 1.5020 Melting Point: -64° Boiling Point: 296-298° Beilstein Reference: 1912500 Merck Reference: 14,7371 MDL No.: MFCD00009111
Formule: C₁₂H₁₄O₄
Point d'ébullition: 296…298 °C
Point de fusion: –64 °C
Densité: 1,118
Point éclair: 160 °C (320 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009111
Numéro CAS: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Indice Merck: 14,7371
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=2461e9f0e230ca44b5372d1233410fbf47a564c7&prid=web&clid=SAPDAM