Imprimer
Diéthyle phtalate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
114520010 114520025 114520250 114520100
ACRO114520010EA 73.2 EUR
ACRO114520010 ACRO114520025 ACRO114520250 ACRO114520100
Diéthyle phtalate 99%
Diéthyle phtalate
Formule: C₁₂H₁₄O₄
Point d'ébullition: 298…299 °C (760 mmHg)
Point de fusion: -3 °C
Densité: 1,118 g/cm³
Point éclair: 156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009111
Numéro CAS: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Indice Merck: 12,07527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=2461e9f0e230ca44b5372d1233410fbf47a564c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA