Dibutyl phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Marques : LGC Standards PROMOCHEMTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₆H₁₈D₄O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
93952-11-5 UN: 3082 ADR: 9,III |