Imprimer
4-Méthoxycarbonylphénolate de sodium, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., NF suitable for use as excipient E219, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester sodium salt, Sodium Methyl Parahydroxybenzoate, Methyl parahydroxybenzoate sodium salt, Sodium 4-methoxycarbonylphenoxide, Methylparaben sodium salt, Methylparaben Sodium, Sodium 4-(methoxycarbonyl)phenolate
1.06756.5000 1.06756.9024
1.06756.5000EA 1560 EUR
1.06756.5000 1.06756.9024
4-Méthoxycarbonylphénolate de sodium, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., NF suitable for use as excipient E219, SAFC®
4-Méthoxycarbonylphénolate de sodium
Formule: C₈H₇NaO₃
Poids moléculaire: 174.13 g/mol
Point de fusion: > 125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016470
Numéro CAS: 5026-62-0
EINECS: 225-714-1