Imprimer
Propyle hydroxy-4 benzoate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A10180.30 A10180.0B A10180.0I
A10180.30EA 58.3 EUR
A10180.30 A10180.0B A10180.0I
Propyle hydroxy-4 benzoate ≥99%
Propyle hydroxy-4 benzoate
Purity: 99+% CAS No.: 94-13-3 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 180°(356°F) Melting Point: 95-99° Beilstein Reference: 1103245 Merck Reference: 14,7866 MDL No.: MFCD00002354
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95…99 °C
Densité: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 180 °C (356 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002354
Numéro CAS: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Indice Merck: 14,7866