Imprimer
Méthyle hydroxy-4 benzoate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A14289.0B A14289.30 A14289.0I
A14289.0BEA 176 EUR
A14289.0B A14289.30 A14289.0I
Méthyle hydroxy-4 benzoate ≥99%
Méthyle hydroxy-4 benzoate
Purity: 99% CAS No.: 99-76-3 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless pH: 5.8 Melting Point: 125-128° Boiling Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 509801 Merck Reference: 14,6107 MDL No.: MFCD00002352
Formule: HOC₆H₄CO₂CH₃
Point d'ébullition: ∼280 °C (déc.)
Point de fusion: 125…128 °C
Densité: 1,1208 g/cm³ (137 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002352
Numéro CAS: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
Indice Merck: 14,6107
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84321052052f4be2a53d8d7ebac7fabe6fc5a435&vid=ede765fad275b2515a8c57ba4499bff313a18983&prid=web&clid=SAPDAM