Imprimer
Butyle hydroxy-4 benzoate 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Butylparabene, 4-Hydroxybenzoate de butyle
403571000 403575000
ACRO403571000EA 77.9 EUR
ACRO403571000 ACRO403575000
Butyle hydroxy-4 benzoate 99+%
Butyle hydroxy-4 benzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Poids moléculaire: 194.23 g/mol
Point d'ébullition: 156 °C (3.5 mmHg)
Point de fusion: 68…71 °C
Point éclair: 181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016478
Numéro CAS: 94-26-8
EINECS: 202-318-7
Indice Merck: 13,01583
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥99.0 %