Méthyle salicylate, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Hydroxybenzoate de méthyle
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃ Point d'ébullition: 432 °C (1013 hPa) Point de fusion: 100…101 °C Densité: 1,184 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 99 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002214 Numéro CAS: 119-36-8 EINECS: 204-317-7 Indice Merck: 13,06143 |