Imprimer
Ethyle salicylate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A10101.0E A10101.22 A10101.36
A10101.0EEA 190 EUR
A10101.0E A10101.22 A10101.36
Ethyle salicylate ≥99%
Ethyle salicylate
Purity: 99% CAS No.: 118-61-6 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5220 Melting Point: 1° Boiling Point: 232° Beilstein Reference: 907659 Merck Reference: 14,3850 MDL No.: MFCD00002215
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 232 °C
Point de fusion: 1 °C
Densité: 1,130
Point éclair: 107 °C (224 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002215
Numéro CAS: 118-61-6
EINECS: 204-265-5
Indice Merck: 14,3850