Imprimer
4-Éthoxybenzoate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 4-ethoxybenzoate, 4-Ethoxybenzoic acid ethyl ester
A15010.14 A15010.22
A15010.14EA 99.2 EUR
A15010.14 A15010.22
4-Éthoxybenzoate d'éthyle ≥98%
4-Éthoxybenzoate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 23676-09-7 Molecular Formula: C11H14O3 Formula Weight: 194.23 Flash Point: 137°(278°F) Refractive Index: 1.5180 Melting Point: 9° Boiling Point: 145-150°/13mm Beilstein Reference: 2692236 MDL No.: MFCD00009116
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Point d'ébullition: 145…150 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 9 °C
Densité: 1,071
Point éclair: 137 °C (278 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009116
Numéro CAS: 23676-09-7
EINECS: 245-818-0