Imprimer
3-Nitrobenzoate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 3-nitrobenzoate, 3-Nitrobenzoic acid ethyl ester
A10626.14 A10626.22
A10626.14EA 58.4 EUR
A10626.14 A10626.22
3-Nitrobenzoate d'éthyle ≥98%
3-Nitrobenzoate d'éthyle
Purity: 98+% CAS No.: 618-98-4 Molecular Formula: C9H9NO4 Formula Weight: 195.18 Melting Point: 40-43° Boiling Point: 297-298° Merck Reference: 14,3832 MDL No.: MFCD00014702
Formule: C₉H₉NO₄
Point d'ébullition: 297…298 °C
Point de fusion: 40…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014702
Numéro CAS: 618-98-4
EINECS: 210-574-6
Indice Merck: 14,3832