Imprimer
Benzocaïne (4-Aminobenzoate d'éthyle), poudre cristalline blanche
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
0215796790 0215796780
ICNA0215796790EA 569 EUR
ICNA0215796790 ICNA0215796780
Benzocaïne (4-Aminobenzoate d'éthyle), poudre cristalline blanche
Benzocaïne (4-Aminobenzoate d'éthyle)
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 311 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 88…93 °C
Point éclair: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007892
Numéro CAS: 94-09-7
EINECS: 202-303-5
Indice Merck: 13,01087