Imprimer
Benzocaïne (4-Aminobenzoate d'éthyle) 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12754.0B A12754.0I A12754.30
A12754.0BEA 192 EUR
A12754.0B A12754.0I A12754.30
Benzocaïne (4-Aminobenzoate d'éthyle) 98%
Benzocaïne (4-Aminobenzoate d'éthyle)
Purity: 98% CAS No.: 94-09-7 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless Boiling Point: 310° Beilstein Reference: 638434 Merck Reference: 14,1086 MDL No.: MFCD00007892
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 310 °C
Point de fusion: 88…92 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007892
Numéro CAS: 94-09-7
EINECS: 202-303-5
Indice Merck: 14,1086