Imprimer
3-Aminobenzoate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 3-aminobenzoate
A14766.06 A14766.14 A14766.22
A14766.06EA 63 EUR
A14766.06 A14766.14 A14766.22
3-Aminobenzoate de méthyle ≥98%
3-Aminobenzoate de méthyle
Purity: 98+% CAS No.: 4518-10-9 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 49-53° Beilstein Reference: 1101468
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 120 °C (0,7 mmHg)
Point de fusion: 49…53 °C
Densité: 1,232
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017102
Numéro CAS: 4518-10-9
EINECS: 224-842-5