Imprimer
3-Aminobenzoate de méthyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
413950250 413950050
ACRO413950250EA 204 EUR
ACRO413950250 ACRO413950050
3-Aminobenzoate de méthyle 98%
3-Aminobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 120 °C (0,7 mmHg)
Point de fusion: 52…55 °C
Densité: 1,232 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00017102
Numéro CAS: 4518-10-9
EINECS: 224-842-5
UN: 2811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)