Imprimer
3-Aminobenzoate d'éthyle 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 3-aminobenzoate
117990050 117990250
ACRO117990050EA 42.5 EUR
ACRO117990050 ACRO117990250
3-Aminobenzoate d'éthyle 99+%
3-Aminobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 165.19 g/mol
Point d'ébullition: 172…175 °C (13 mmHg)
Densité: 1.107 g/cm³
Point éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007794
Numéro CAS: 582-33-2
EINECS: 209-482-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to light brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5595 to 1.5615 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.1 %