Anthranilate de méthyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 134-20-3
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 123°(253°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.170
Refractive Index: 1.5830
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 24°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 606965
Merck Reference: 14,6020
MDL No.: MFCD00007710
Formule:
C₈H₉NO₂ Point d'ébullition: 260 °C Point de fusion: 24 °C Densité: 1,170 Point éclair: 123 °C (253 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007710 Numéro CAS: 134-20-3 EINECS: 205-132-4 Indice Merck: 14,6020 |