Anthranilate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Aminobenzoic acid ethyl ester, o-Aminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 2-aminobenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 87-25-2
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point: 138°(280°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.118
Refractive Index: 1.5640
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Aromatic
Melting Point: 14-15°
Boiling Point: 266-268°
Beilstein Reference: 878874
MDL No.: MFCD00007711
Formule:
C₉H₁₁NO₂ Poids moléculaire: 165.19 g/mol Point d'ébullition: 266…268 °C Point de fusion: 14…15 °C Densité: 1.118 Point éclair: 138 °C (280 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007711 Numéro CAS: 87-25-2 EINECS: 201-735-1 |