Imprimer
4-(Diméthylamino)benzoate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(Dimethylamino)benzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.41086.0100 8.41086.9999
8.41086.0100EA 118 EUR
8.41086.0100 8.41086.9999
4-(Diméthylamino)benzoate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4-(Diméthylamino)benzoate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Poids moléculaire: 193.25 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C (0.02 mmHg)
Point de fusion: 63…65 °C
Densité: 1.0099 g/cm³ (99.7 °C)
Numéro MDL: MFCD00009115
Numéro CAS: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 63 - 65 °C
Molar Mass 193.24 g/mol
Synonyms 4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester
Hill Formula C11H15NO2