Imprimer
4-(Diméthylamino)benzoate d'éthyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(Dimethylamino)benzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
A12888.14 A12888.22 A12888.36
A12888.14EA 40.5 EUR
A12888.14 A12888.22 A12888.36
4-(Diméthylamino)benzoate d'éthyle 99%
4-(Diméthylamino)benzoate d'éthyle
Purity: 99% CAS No.: 10287-53-3 Molecular Formula: C11H15NO2 Formula Weight: 193.25 Melting Point: 63-65° Boiling Point: 190-191°/14mm MDL No.: MFCD00009115
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Poids moléculaire: 193.25 g/mol
Point d'ébullition: 190…191 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 63…65 °C
Densité: 1.060
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009115
Numéro CAS: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3