Imprimer
Méthyle benzoate
Marques : Roth Carl
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ROTH6944.3EA 0 EUR
ROTH6944.3 ROTH6944.2 ROTH6944.1
Méthyle benzoate
Méthyle benzoate
Formule: C₆H₅COOCH₃
Poids moléculaire: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 199,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –12 °C
Densité: 1,0888 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008421
Numéro CAS: 93-58-3
EINECS: 202-259-7
Indice Merck: 13,06052
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/76/747976.jpg