Benzanilide 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-Phenylbenzamide
Formule:
C₁₃H₁₁NO Poids moléculaire: 197.24 g/mol Point d'ébullition: 117 °C (10 mmHg) Point de fusion: 161…165 °C Température de stockage: Ambient |
Numéro MDL:
MFCD00003069 Numéro CAS: 93-98-1 EINECS: 202-292-7 Indice Merck: 13,01060 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow-green to grey Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 161 to 165 °C |
HPLC | ≥97.5 % |