3,5-Dihydroxybenzohydrazide ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 7732-32-3
Molecular Formula: C7H8N2O3
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 256-257°
Beilstein Reference: 2642968
Formule:
C₇H₈N₂O₃ Point de fusion: 256…257 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017066 Numéro CAS: 7732-32-3 |