Imprimer
p-Anisohydrazide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Anisohydrazide, 4-Méthoxybenzohydrazide
A13015.09 A13015.18 A13015.30
A13015.09EA 44.9 EUR
A13015.09 A13015.18 A13015.30
p-Anisohydrazide ≥98%
p-Anisohydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 3290-99-1 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 136-140° Beilstein Reference: 389017
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Poids moléculaire: 166.18 g/mol
Point de fusion: 136…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017073
Numéro CAS: 3290-99-1
EINECS: 221-952-5