Imprimer
m-Anisohydrazide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Méthoxybenzohydrazide, 3-Anisohydrazide
B20956.06 B20956.14
B20956.06EA 32 EUR
B20956.06 B20956.14
m-Anisohydrazide ≥98%
m-Anisohydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 5785-06-8 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 90-94° Beilstein Reference: 2092135
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Poids moléculaire: 166.18 g/mol
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007601
Numéro CAS: 5785-06-8
EINECS: 227-310-0