Imprimer
Anthranilohydrazide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Aminobenzohydrazide
A10805.09 A10805.18
A10805.09EA 62.1 EUR
A10805.09 A10805.18
Anthranilohydrazide ≥98%
Anthranilohydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 1904-58-1 Molecular Formula: C7H9N3O Formula Weight: 151.17 Melting Point: 122-124° Beilstein Reference: 742811
Formule: C₇H₉N₃O
Poids moléculaire: 151.17 g/mol
Point d'ébullition: 378
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017056
Numéro CAS: 1904-58-1
EINECS: 217-604-7