Imprimer
Benzamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzoic acid amide
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.02191.0005 8.02191.0250 8.02191.8000 8.02191.9025
8.02191.0005EA 25.1 EUR
8.02191.0005 8.02191.0250 8.02191.8000 8.02191.9025
Benzamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Benzamide
Formule: C₇H₇NO
Point d'ébullition: 288 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 124 °C
Densité: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007968
Numéro CAS: 55-21-0
EINECS: 200-227-7
Indice Merck: 13,01059
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 13 g/l (25°C)
Melting Point 124 - 127 °C
Molar Mass 550 kg/m3
Bulk Density 550 kg/m3
Vapor Pressure 0.000056 hPa (20 °C)
Flash Point 180 °C
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
pH 6.9 (H2O) (saturated solution)
Ignition Point 500°C
Synonyms Benzoic acid amide
Hill Formula C7H7NO
Chemical Formula C6H5CONH2