Imprimer
Benzamide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzoic acid amide
A10501.0E A10501.22 A10501.36
A10501.0EEA 301 EUR
A10501.0E A10501.22 A10501.36
Benzamide ≥98%
Benzamide
Purity: 98+% CAS No.: 55-21-0 Molecular Formula: C7H7NO Formula Weight: 121.14 Flash Point: 180°(356°F) Melting Point: 125-129° Boiling Point: 288° Beilstein Reference: 385876 Merck Reference: 14,1060 MDL No.: MFCD00007968
Formule: C₇H₇NO
Point d'ébullition: 288 °C
Point de fusion: 125…129 °C
Densité: 1,341
Point éclair: 180 °C (356 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007968
Numéro CAS: 55-21-0
EINECS: 200-227-7
Indice Merck: 14,1060