Imprimer
Benzamide 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzoic acid amide
159331000 159335000 159330025
ACRO159331000EA 40.2 EUR
ACRO159331000 ACRO159335000 ACRO159330025
Benzamide 99%
Benzamide
Formule: C₇H₇NO
Point d'ébullition: 228 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 125…129 °C
Densité: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007968
Numéro CAS: 55-21-0
EINECS: 200-227-7
Indice Merck: 13,01059
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
HPLC ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with HClO4 99.4 to 100.6 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm