Trichlorure de benzène-1,3,5-tricarbonyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride, Trimesoyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 4422-95-1
Molecular Formula: C9H3Cl3O3
Formula Weight: 265.48
Flash Point:
Formule:
C₉H₃Cl₃O₃ Poids moléculaire: 265.48 g/mol Point d'ébullition: 180 °C (16 mmHg) Point de fusion: 34…38 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000679 Numéro CAS: 4422-95-1 EINECS: 224-594-8 UN: 3261 ADR: 8 II |