Imprimer
Chlorure de p-anisoyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure de 4-méthoxybenzoyle
L13120.14 L13120.22
L13120.14EA 43.4 EUR
L13120.14 L13120.22
Chlorure de p-anisoyle ≥97%
Chlorure de p-anisoyle
Purity: 97% CAS No.: 100-07-2 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5810 Melting Point: 22° Boiling Point: 145°/14mm Beilstein Reference: 471918 Merck Reference: 14,673 UN No.: 1729 MDL No.: MFCD00000687
Formule: C₈H₇ClO₂
Point d'ébullition: 145 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 22 °C
Densité: 1,260
Point éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000687
Numéro CAS: 100-07-2
EINECS: 202-816-4
UN: 1729
ADR: 8,II
Indice Merck: 14,673