Imprimer
Chlorure de p-anisoyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure de 4-méthoxybenzoyle
104850050 104851000 104855000
ACRO104850050EA 35.9 EUR
ACRO104850050 ACRO104851000 ACRO104855000
Chlorure de p-anisoyle 99%
Chlorure de p-anisoyle
Formule: C₈H₇ClO₂
Point d'ébullition: 145 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 22 °C
Densité: 1,26 g/cm³
Point éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000687
Numéro CAS: 100-07-2
EINECS: 202-816-4
UN: 1729
ADR: 8,II
Indice Merck: 13,00676
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5820 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.001 %