Chlorure de 4-butoxybenzoyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 33863-86-4
Molecular Formula: C11H13ClO2
Formula Weight: 212.68
Flash Point:
Formule:
C₁₁H₁₃ClO₂ Point d'ébullition: 161…162 °C (9 mmHg) Densité: 1,121 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000689 Numéro CAS: 33863-86-4 EINECS: 251-703-6 UN: 3265 ADR: 8,II |