Chlorure de m-anisoyle 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chlorure de 3-méthoxybenzoyle
Formule:
C₈H₇ClO₂ Point d'ébullition: 123…125 °C (15 mmHg) Densité: 1,214 g/cm³ Point éclair: 92 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000673 Numéro CAS: 1711-05-3 EINECS: 216-975-2 UN: 1729 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5575 to 1.5595 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Titration RCOCl | ≥98.5 % |